Learn More
Labcon SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17294913 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 17294913
Marca: Labcon 38148700089
Includes attached cap and integral molded elastomeric seal
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Validated Sterilization (ISO 11137) options for use in Research and Medical labs
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180, and IATA DGR UN3373 PI650 Mailing Tube Standards and Packaging Instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Includes attached cap and integral molded elastomeric seal
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,000 x G
  • Minimum Temperature: -80°C
  • Made in USA
Specifica
Product Type Specimen Collection and Transport Tube
Closure Included Yes
Graduated Yes
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema imperiale) 0.34 oz.
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore chiusura Teal
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap with Elastomeric Seal
Descrizione Free Standing Tube
Da utilizzare con (applicazione) IATA DGR UN3373 Transportation
Graduazioni 1 mL
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
N. per custodia 1000/Cs.
Valori nominali RCF 12,000 x g
Larghezza (sistema metrico) 15.2 mm