Learn More
Cytiva Colonna di precisione preimpaccata Superdex™ 200 Increase 3.2/300
Per la purificazione preparativa di micro volumi (μg) e per la caratterizzazione e l'analisi di piccoli volumi (4 - 50 μl) di proteine. Colonna di precisione preimpaccata Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 3.2/300 progettata per cromatografia ad esclusione dimensionale.
Marca: Cytiva 28990946
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.30000kg
Descrizione
- Preimpaccate con terreno Superdex 200 Increase
- Per proteine con pesi molecolari compresi fra 10,000 e 6,00,000, come gli anticorpi
- Composto di agarosio reticolato a flusso elevato e matrice con base di destrano per portate elevate
- Per procedure preparative e analitiche
- Dimensioni medie delle perle inferiori, 8.6μ m per una risoluzione maggiore
- Fornite con due connettori maschio a serraggio manuale da 1/16 pollici
Specifica
<0.15 mL/min.1 | |
8.6μ m | |
Superdex Pre-packed Column | |
Vetro borosilicato |
Sicurezza e movimentazione
- Superdex 200 Increase, 3.2/300
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.