Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate Superdex™ 200 Increase 5/150 GL Tricorn™
Codice prodotto. 15142355 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Superdex 200 Increase 5/150 GL; Sample vol.: 4 to 50μL; 5 x 150mm
Codice prodotto. 15142355
Marca: Cytiva 28990945
Per cromatografia ad esclusione dimensionale e analisi di proteine con pesi molecolare tra 10,000 e 600,000. Le colonne preimpaccate Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 5/150 GL Tricorn™ sono progettate per purificazione preparativa su piccola scala.
  • Per controlli di purezza rapidi e screening in diverse condizioni sperimentali
  • Preimpaccate con terreni di Superdex 200 Increase
  • Composto da agarosio reticolato a flusso elevato e con una matrice a base di destrano per portate elevate
  • Dimensioni biglie più piccole in media di 8.6 μm per una maggiore risoluzione
  • Portata: <0.75 ml/min1
  • Volume letto: circa 3 ml
  • Colonna 1.D.: 5 mm
  • Le colonne sono dotate di due connettori maschi a serraggio manuale da 1/16 pollici, per collegarle ad AKTA™ o ad altri sistemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto Da 4 a 50 μl
Product Type Superdex 200 Increase
Da utilizzare con (applicazione) Controlli di purezza e screening rapidi
Materiale Agarosio reticolato e destrano
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superdex 200 Increase, 5/150 GL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.