Learn More
Cytiva Superdex™ 75 Prep Grade
Offers high resolution fractionation for separation, polishing and product formulation of recombinant proteins
Marca: Cytiva 17-1044-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24200kg
Descrizione
- Gel filtration medium
- For purifying proteins of fractionation range: 3000 to 70000Da
- Average particle size: 34μm
- Matrix: composite of cross-linked agarose and dextran
- pH stability working range
- Available in 150mL bottle
Specifica
150 ml | |
Da 24 a 44 μm | |
Perle sferiche | |
70 psi | |
Composto di agarosio reticolato e destrano | |
Da 4° a 30 °C |
Da 10 a 50 cm/ora | |
Superdex Media | |
Separazione, lucidatura e formulazione di prodotti di proteine ricombinanti | |
Da 3 a 12 | |
Proteina ricombinante |
Sicurezza e movimentazione
- Superdex 75 prep grade, 150 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.