Learn More
Notrax Superflow™ XT Reversible Anti-Slip Drainage Mat
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear.
48.00€ - 213.00€
Specifica
Colore Black
Materiale Natural Rubber
Tipo Industrial and Commercial Matting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17722228
Vedere i documenti
Notrax
566S0023BL
90 cm 60 cm
48.00€
Pezzo
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
17732228
Vedere i documenti
Notrax
566S0035BL
152 cm 91 cm
133.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17742228
Vedere i documenti
Notrax
566S0046BL
183 cm 122 cm
213.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Reversible anti-slip mat is remarkably comfortable and usable on both sides for extended life
  • Its perforated woven surface is slip resistant surfaces while allowing instant evacuation of liquids in wet areas
  • Low profile for easy cart access and lightweight to facilitate lifting and cleaning
  • Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip-resistant surface
  • Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear
  • Cleaning with detergent and water-jet is recommended for extended service life
Specifica
Specifica
Black
Natural Rubber
Industrial and Commercial Matting