Learn More
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™
La ridotta perdita di tessuti durante la colorazione determina tempi di analisi rapidi e consente di ridurre il rischio di sprecare i tessuti e di dover ripetere i test. I vetrini Thermo Scientific™ SuperFrost Plus sono ideali per le sezioni di tessuto congelate, fissate in formalina o incluse in paraffina e per le preparazioni citologiche.
Marca: Epredia™ J1800AMNZ
81.66 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24222" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
- Nessuno spreco di danaro in costosi adesivi
- Rivestimento uniforme e affidabile
- Perdita di campione minima
- Azione adesiva affidabile e sicura
Specifica
75 mm | |
90°, Ground | |
White | |
72/Pk. |
25 mm | |
Adhesion Slide | |
Traditional |
Titolo del prodotto
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™ >