Learn More
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™
La ridotta perdita di tessuti durante la colorazione determina tempi di analisi rapidi e consente di ridurre il rischio di sprecare i tessuti e di dover ripetere i test. I vetrini Thermo Scientific™ SuperFrost Plus sono ideali per le sezioni di tessuto congelate, fissate in formalina o incluse in paraffina e per le preparazioni citologiche.
Marca:  Epredia™ J1830AMNZ
30.35 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24222" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12312148
  • 46.38€ / pezzi 72
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
  • Nessuno spreco di danaro in costosi adesivi
  • Rivestimento uniforme e affidabile
  • Perdita di campione minima
  • Azione adesiva affidabile e sicura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
75 mm
Smerigliatura a 90°
Giallo
72/conf.
25 mm
Vetrino adesivo
Traditional
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™ >