Learn More
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™
La ridotta perdita di tessuti durante la colorazione determina tempi di analisi rapidi e consente di ridurre il rischio di sprecare i tessuti e di dover ripetere i test. I vetrini Thermo Scientific™ SuperFrost Plus sono ideali per le sezioni di tessuto congelate, fissate in formalina o incluse in paraffina e per le preparazioni citologiche.
Marca:  Epredia™ J7850AMNZ
33.39 EUR valido fino al 2025-02-21
Usa il codice promo "24115" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15264653
  • 35.15€ / pezzi 72
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
  • Nessuno spreco di danaro in costosi adesivi
  • Rivestimento uniforme e affidabile
  • Perdita di campione minima
  • Azione adesiva affidabile e sicura
Specifica
Specifica
75 mm
Smerigliatura a 90°
Orange
72/Pk.
25 mm
Vetrino adesivo
Clipped