Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Microscope Slides, Ground 90°
Codice prodotto. 12382098 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Quantità:
50/Box, 2000 in outer carton
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12382098
Marca: Epredia™ AG00008132E01FST20
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The printed Epredia™ SuperFrost tab is impervious to virtually all common laboratory chemicals and reagents. A wide range of colors (7 standard colors) allows several examination specimens to be labeled and archived simply and clearly.
  • Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
  • The writing area is resistant to all common solvents
  • SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
  • Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges Smerigliatura a 90°
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Colore Blue
Certificazione/Conformità ISO8037/I
Rivestimento Senza rivestimento
Quantità 50/Box, 2000 in outer carton
Superficie di scrittura
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm