Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Microscope Slides, Ground 90°
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Quantità:
50/Box, 2000 in outer carton
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
- The writing area is resistant to all common solvents
- SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
- Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Edges | Smerigliatura a 90° |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Colore | Pink |
| Certificazione/Conformità | ISO8037/I |
| Rivestimento | Senza rivestimento |
| Quantità | 50/Box, 2000 in outer carton |
| Superficie di scrittura | Sì |
| Dimensioni (L x P) | 76 x 26 mm |