Learn More
Cytiva Colonne Superose™ 6 Increase
Codice prodotto. 15303234 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Altezza (sistema metrico):
150 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15303234
Marca: Cytiva 29091598
Cromatografia ad esclusione dimensionale ad alta risoluzione per lo studio di proteine e complessi di grandi dimensioni. Le colonne Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase offrono alta qualità in cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC).
Superose™ 6 Increase pre-packed columns deliver the quality and high resolution in size exclusion chromatography (SEC) — even for large proteins and aggregates.
Increased performance
  • Higher resolution than traditional Superose 6 columns
  • Wide fractionation range (Mr from 5,000 to 5,000,000)
  • Withstands high-pH cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Superose 6 Increase 3.2/300
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Portata 0.04 ml/min.
Materiale Vetro borosilicato
Tipo di legante Agarosio reticolato
Pressione max 435 psi
Intervallo di pH Da 3 a 12
Dimensione particelle 8.6μ m
Support Type Fritta di titanio
Content And Storage Da 4 ° a 30 ° in 20% di etanolo
Tipo di colonna Gel Filtration Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Superose 6 Increase 3.2/300
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol