Learn More
Cytiva Superose™ Media Prep Grade Lab Packs
High performance gel filtration media for scaleup to preparative purifications of biomolecules
Marca: Cytiva 17-0536-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19000kg
Descrizione
- Permit high recovery of a wide variety of biomolecules—proteins, peptides, polynucleotides, etc.
- Supplied as bulk filtration media, for preparative separations
- Intended as a complement to Superose PC prepacked columns; can be efficiently packed under medium pressure
- Superose 6 Prep Grade intended for biomolecules of a wide fractionation range; Superose 12, for higher-molecular weight proteins
Order Info
Supplied in 125mL containers
Specifica
Each | |
30 to 40 μm | |
≈100mL | |
Separations of Proteins and other biomolecules according to size | |
3 to 12 | |
Proteins, Peptides, Polynucleotides and wide variety of biomolecules |
40 cm/hr. | |
AKTA™ design pump or system | |
Superose Media Prep Grade Lab Packs | |
100psi | |
Highly Cross-linked Agarose | |
4° to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
- superose 12 prep grade
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol