Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrate
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
20mL
Descrizione
- Sensitivity: low-femtogram to high-attogram
- Stability: eight hours for working solution, one year for kit at 4°C
- Compatibility: nitrocellulose and PVDF membranes
- Signal duration: up to four hours
- Recommended primary antibody concentration: 1:1000 to 1:5000 dilution (0.2 to 1.0 μg/mL)
- Recommended secondary antibody concentration: 1:100000 to 1:250000 dilution (4 to 10 ng/mL)
Specifica
Specifica
| Product Type | Substrate |
| Metodo di rilevamento | Chemiluminescence |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrocellulose, PVDF |
| Product Line | SuperSignal |
| Quantità | 20 mL |
| Substrate | Horseradish Peroxidase |
| Sensibilità | Low-femtogram to high-attogram |
| Sufficiente per | 2 Mini-Gel Blots, 200 sq. cm of Membrane |
| Vedi altri risultati |