Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips with Wide Bore
These pipette tips with beveled points offer low retention and are available bagged or racked.
22.15€ - 78.50€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μL |
---|---|
Filtrato | Non-Filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17537866
|
Labcon™
1164-965-006-9 |
Rack, 96 | Sterile |
78.50€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17527866
|
Labcon™
1164-960-006-9 |
Rack, 96 | Non-sterile |
65.80€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17517866
|
Labcon™
1164-800-000-9 |
Bagged | Non-sterile |
22.15€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Fits most standard 200 μL pipettes
- With 1.45 mm orifice for viscous samples
- If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
200 μL | |
Clear | |
2 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI | |
Micropipetting | |
Single-use | |
Polypropylene Resin |
Non-Filtered | |
Autoclavable | |
49.7 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free | |
Wide Orifice | |
No |