Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membrane, Gridded
Codice prodotto. 17154481
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 17154481
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 60043
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supor™ Membrane designed for environmental monitoring applications.
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione Bulk with Parchment Separators
Materiale PES
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Colore della griglia Nero
N. per confezione 200/Pk.
Diametro (sistema metrico) 47 mm