Learn More
Velp Scientifica™ Aste di supporto
Codice prodotto. 11747303 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
470 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11747303
Marca: Velp Scientifica™ A00001069
For Use With: Velp Heating Magnetic Stirrer and Hot Plate
For Use With: Velp Heating Magnetic Stirrer and Hot Plate
  • For use with AREX™ CerAlTop™ Hot Plate Stirrers
  • Helps keep round-bottom flasks uprigth during stirring/heating
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori magentici riscaldanti VELP e piastre riscaldanti
Lunghezza (sistema metrico) 470 mm
Tipo Asta di supporto