Learn More
Semperit™ Guanti chirurgici in lattice Sempermed Supreme™
Click to view available options
Size:
8.5
Descrizione
- Sterile
- Bianco naturale
- Non talcati
- Polsino arrotolato
- Monouso
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Materiale | Lattice in gomma naturale |
Powdered | Non talcati |
Size | 8.5 |
Sterilità | Sì |
Spessore (sistema metrico) | 0.19 - 0.23mm |
Stile polso guanto | Arrotolato |
Lunghezza (sistema metrico) | 285 mm |