Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Filtered Pipette Tips
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
75.45€ - 86.65€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Colore rack | Blue |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Allerta:
Single Use Only
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16490865
|
Fisherbrand™
|
10 μL | 31 mm |
75.45€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16470865
|
Fisherbrand™
|
10 μL | 48 mm |
76.95€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16480865
|
Fisherbrand™
|
20 μL | 46 mm |
77.15€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16420875
|
Fisherbrand™
|
20 μL | 51 mm |
77.15€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16430875
|
Fisherbrand™
|
50 μL | 50 mm |
79.20€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16410875
|
Fisherbrand™
|
100 μL | 51 mm |
77.15€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16440875
|
Fisherbrand™
|
200 μL | 58 mm |
77.10€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16450875
|
Fisherbrand™
|
300 μL | 58 mm |
77.15€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16400875
|
Fisherbrand™
|
1000 μL | 89 mm |
86.65€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- Low retention technology helps maximize sample recovery
- Filter Rack Sterile with small micron filter technology provides aerosol protection
- Lot Traceable and Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR Inhibitor and ATP
Specifica
Filtered | |
Natural | |
Not Autoclavable | |
Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR Inhibitor and ATP, Lot Traceable | |
PCR and Real Time PCR, viscous samples | |
Low Retention Technology, Ultra Clear Resin | |
Filtered Rack Sterile | |
Pipette Tip | |
SureOne |
Sterile | |
Blue | |
Certificate of Sterility, COA | |
Ambient | |
Electron Beam | |
Hinged Rack | |
960 | |
Single-use | |
Polypropylene |