Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 to 1000μL
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.1 a 20 μl
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
Stile punta:
Barriera aerosol, Micropoint
Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length
Barriera aerosol, smussato
Filtro, bassa ritenzione, Micropoint
Filtro, bassa ritenzione, Micropoint, lunghezza estesa, Micro Point, Low Retention
Colore:
Incolore
Trasparente
Unit Size:
pezzi 4800
pezzi 960
Description
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universali, compatibili con tutti i pipettatori da ricerca.
- Progettati per la massima precisione e compatibili con i pipettatori monocanale, multicanale ed elettronici
- Privi di DNasi/RNasi; i puntali sterili sono anche apirogeni
- Sterili e trasparenti
- Il filtro previene la contaminazione incrociata da aerosol senza sigillare o chiudere i campioni
- I puntali consentono il recupero di campioni non contaminati
- Non autoclavabili
Specifications
Specifications
| Volume (sistema metrico) | Da 0.1 a 10 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sí |
| Colore | Incolore |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44.45 mm |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length |
| Monouso | Reusable |
| Show More |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.