Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps, Level 1 Everyday Analysis
Select Level 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps for chromatography approved, cost optimized products that are suitable for everyday analyses and compatible with all instrument types.
10.03€ - 954.98€
Specifica
Colore Silver
Materiale Aluminum
Certificazione/Conformità Specification Certified
Dimensione chiusura 11 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Setto Durezza Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Setto Durezza Prezzo Quantità e disponibilità  
17374093
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CHCC11-10
Natural Rubber/Clear TEF 60 Shore
10.03€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17394093
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CHCC11-10T
Natural Rubber/Clear TEF 60 Shore
95.24€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17384093
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CHCC11-10F
Natural Rubber/Clear TEF 60 Shore
452.36€
pezzi 5000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17304103
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CHCC11-30
White Silicone/Red PTFE 45 Shore
21.17€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17324103
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CHCC11-30T
White Silicone/Red PTFE 45 Shore
201.05€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17314103
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CHCC11-30F
White Silicone/Red PTFE 45 Shore
954.98€
pezzi 5000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps with crimp vials that have an 11 mm opening, including our SureSTART 2 mL Glass Crimp Vials (Level 1). Select Level 1 caps for chromatography approved, cost optimized products that are suitable for everyday analyses and compatible with all instrument types. Choose from aluminum caps with silicone/PTFE or rubber/TEF septa of various hardness values designed to reduce autosampler needle issues. Use Thermo Scientific™ Manual or Electronic Crimpers and Decappers for easy application and removal of crimp caps.
Our Performance Level 1 caps are cost-efficient and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Specifica
Specifica
Silver
Aluminum
Specification Certified
11 mm