Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Precision Screw Caps, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Precision Screw Caps with screw vials that have an 18 mm opening for ultimate performance and sensitivity from your methods, while maintaining the highest levels of sample security and integrity.
116.00€ - 5729.87€
Specifica
Colore Silver
Materiale Magnetic Steel
Product Line SureSTART Level 3
Certificazione/Conformità Specification Certified
Tipo Precision Screw, Level 3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Setto Durezza Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Setto Durezza Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17303993
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6PMSC18-ST2
Blue Silicone/Clear PTFE; Soft 45 Shore 2 mm
116.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17313993
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PMSC18-ST2F
Blue Silicone/Clear PTFE; Soft 45 Shore 2 mm
5187.73€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17323993
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PMSC18-ST2T
Blue Silicone/Clear PTFE; Soft 45 Shore 2 mm
1092.15€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17333993
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6PMSC18-STH
Red Silicone/Natural PTFE; High Temperature 45 Shore 3 mm
131.06€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17343993
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PMSC18-STHF
Red Silicone/Natural PTFE; High Temperature 54 Shore 3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17353993
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6PMSC18-STHT
Red Silicone/Natural PTFE; High Temperature 54 Shore 3 mm
1245.05€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm Precision Screw Caps with screw vials that have an 18 mm opening, including our SureSTART 10 mL and 20 mL Screw Top Headspace Vials (Level 3). Select Level 3 products for ultimate performance and sensitivity from your methods, while maintaining the highest levels of sample security and integrity. Choose from magnetic steel caps with all-purpose silicone/PTFE septa designed to reduce autosampler needle issues. Select High Temperature septa to allow for heating to over 250°C without excessive septum softening or the release of volatile vapors.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Specifica
Specifica
Silver
SureSTART Level 3
Precision Screw, Level 3
18 mm Screw Headspace Vials
Magnetic Steel
Specification Certified
18 mm