Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Performance Level 2, to ensure high quality data with an uninterrupted workflow in high-throughput applications.
13.85€ - 835.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 2 mL
Livello Level 2
Dimensioni (sistema metrico) apertura 9 mm
Volume (sistema metrico) residuo 170 μL
Stile della base Flat Base
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Materiale N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
17343893
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASV9-1P
Clear Glass 100/pack
13.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17353893
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASV9-1PF
Clear Glass 5000/pack
634.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363893
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASV9-1PT
Clear Glass 1000/pack
132.47€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17373893
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASV9-2P
Amber Glass 100/pack
18.45€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17383893
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASV9-2PF
Amber Glass 5000/pack
835.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17393893
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASV9-2PT
Amber Glass 1000/pack
175.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17303903
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASV9-S2P
Silanized Amber Glass 100/pack
75.55€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 mL
9 mm
Flat Base
2 mL
32 mm
Screw Thread Vial
1.5 mL
Level 2
170 μL
SureSTART Level 2
Short Thread Screw Cap
Specification Certified
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Glass Screw Top Vials, Level 2 High-Throughput Applications