Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications
Use Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps with screw vials that have a 9 mm opening for your high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Marca:  Thermo Scientific™ 6ASC9RT1T
197.13 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17373863
  • 207.51€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Blue
No
Level 2
SureSTART Level 2
1 mm
AVCS Screw Cap
9 mm Screw Vials
Polypropylene
Red Silicone/Ivory PTFE
55 Shore
1000 Pk.
Specification Certified
9 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications >