Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps, Level 2 High-throughput Applications
Use Level 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps with screw vials that have a 9 mm opening for your high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
21.85€ - 2569.21€
Specifica
Product Line SureSTART Level 2
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità Specification Certified
Dimensione chiusura 9 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 26
Codice del prodotto Marca Setto Colore Tipo Durezza Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Setto Colore Tipo Durezza Prezzo Quantità e disponibilità  
17323863
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9RT1
Red Silicone/Ivory PTFE Blue Screw (AVCS™), Level 2 55 Shore
21.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17933611
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9SPI1
White Silicone/Red Polyimide Blue AVCS Screw Cap 45 Shore
33.49€
pezzi 100
17333863
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9RT1F
Red Silicone/Ivory PTFE Blue Screw (AVCS™), Level 2 55 Shore
985.66€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17343863
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9RT1R
Red Silicone/White PTFE Red Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
28.74€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17353863
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9RT1RF
Red Silicone/White PTFE Red Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
1296.93€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363863
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9RT1RT
Red Silicone/White PTFE Red Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
273.05€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17373863
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9RT1T
Red Silicone/Ivory PTFE Blue Screw (AVCS™), Level 2 55 Shore
207.51€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17383863
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9ST1
White Silicone/Red PTFE Blue Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
23.05€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17393863
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9ST1F
White Silicone/Red PTFE Blue Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
1037.55€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17303873
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9ST1R
White Silicone/Red PTFE Red Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
31.03€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17313873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9ST1RF
White Silicone/Red PTFE Red Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
1400.68€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17323873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9ST1RT
White Silicone/Red PTFE Red Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
294.88€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17333873
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9ST1T
White Silicone/Red PTFE Blue Screw (AVCS™), Level 2 45 Shore
220.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17343873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9STB1
White Silicone/Beige PTFE; Bonded Blue Screw, Level 2 45 Shore
37.17€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17353873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9STB1F
White Silicone/Beige PTFE; Bonded Blue Screw, Level 2 45 Shore
1660.08€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17363873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9STB1T
White Silicone/Beige PTFE; Bonded Blue Screw, Level 2 45 Shore
353.24€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17373873
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9STBS1
White Silicone/Beige PTFE; Pre-slit, Bonded Blue Screw, Level 2 45 Shore
57.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17383873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9STBS1F
White Silicone/Beige PTFE; Pre-slit, Bonded Blue Screw, Level 2 45 Shore
2569.21€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17393873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9STBS1T
White Silicone/Beige PTFE; Pre-slit, Bonded Blue Screw, Level 2 45 Shore
540.89€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17805174
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9CTRRT1
Red Silicone Rubber / Ivory PFTE Blue AVCS Screw Cap 45 Shore
42.11€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17825204
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9ST1B
White Silicone/Red PTFE Black AVCS Screw Cap 45 Shore
22.99€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17815214
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9ST1G
White Silicone/Red PTFE Green AVCS Screw Cap 45 Shore
22.99€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17875224
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9RT1G
Red Silicone/Ivory PTFE Green AVCS Screw Cap 45 Shore
21.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17895174
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9ST1Y
White Silicone/Red PTFE Yellow AVCS Screw Cap 45 Shore
22.99€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17875194
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6ASC9RT1B
Red Silicone/Ivory PTFE Black AVCS Screw Cap 45 Shore
21.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17895204
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
6ASC9RT1Y
Red Silicone/Ivory PTFE Yellow AVCS Screw Cap 45 Shore
21.85€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm Screw Caps with screw vials that have a 9 mm opening, including our SureSTART 2 mL Glass Screw Vials and 1.7 mL Glass High Recovery Screw Microvials for <2 mL samples (Level 2). Select Level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key. Choose from polypropylene caps with all-purpose silicone/PTFE septa of various hardness values designed to reduce autosampler needle issues. Pre-slit and bonded septa options are available. Our AVCS™ caps incorporate Advanced Vial Closure System technology to ensure optimal seal compression when closing a vial. Use AVCS screw caps with our SureStop™ vials for effective seals, consistent data, and increased sample throughput.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
SureStop Vials & Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Specifica
Specifica
SureSTART Level 2
1 mm
Specification Certified
9 mm