Learn More
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Particle Size Standards
Simplify the preparation of calibration wafers with these particle size standards.
Specifica
Additivo None
Content And Storage Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.
Contenuto Polystyrene microspheres in deionized, filtered water
Da utilizzare con (applicazione) SSIS Calibration and Maintenance
Materiale Polystyrene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 33
Codice del prodotto Marca Concentrazione Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Concentrazione Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11884862
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-047
3 x 108 particles/mL 0.047 μm N/A
N/A
11894862
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-047B
1 x 10¹° particles/mL 0.047 μm N/A
N/A
11804872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-064
3 x 108 particles/mL 0.064 μm N/A
N/A
11814872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-064B
1 x 10¹° particles/mL 0.064 μm N/A
N/A
11824872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-083
3 x 108 particles/mL 0.083 μm N/A
N/A
11834872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-083B
1 x 10¹° particles/mL 0.083 μm N/A
N/A
11844872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-092
3 x 108 particles/mL 0.092 μm N/A
N/A
11854872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-092B
1 x 10¹° particles/mL 0.092 μm N/A
N/A
11864872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-100
3 x 108 particles/mL 0.100 μm N/A
N/A
11874872
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-100B
1 x 10¹° particles/mL 0.100 μm N/A
N/A
11884892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD1100
3 x 108 particles/mL 1.112 μm N/A
N/A
11894892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD1100B
1 x 10¹° particles/mL 1.112 μm N/A
N/A
11804882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-155
3 x 108 particles/mL 0.155 μm N/A
N/A
11814882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-155B
1 x 10¹° particles/mL 0.155 μm N/A
N/A
11804902
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD1600
3 x 108 particles/mL 1.59 μm N/A
N/A
11824882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-200
3 x 108 particles/mL 0.202 μm N/A
N/A
11814902
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD2000
3 x 108 particles/mL 2.01 μm N/A
N/A
11834882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-200B
1 x 10¹° particles/mL 0.202 μm N/A
N/A
11844882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-204
3 x 108 particles/mL 0.204 μm N/A
N/A
11854882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-204B
1 x 10¹° particles/mL 0.204 μm N/A
N/A
11864882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-215
3 x 108 particles/mL 0.220 μm N/A
N/A
11874882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-215B
1 x 10¹° particles/mL 0.220 μm N/A
N/A
11824902
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD3000
3 x 108 particles/mL 3.04 μm N/A
N/A
11884882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-305
3 x 108 particles/mL 0.304 μm N/A
N/A
11894882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-305B
1 x 10¹° particles/mL 0.304 μm N/A
N/A
11804892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-365
3 x 108 particles/mL 0.360 μm N/A
N/A
11814892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-365B
1 x 10¹° particles/mL 0.360 μm N/A
N/A
11824892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-500
3 x 108 particles/mL 0.498 μm N/A
N/A
11834892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-500B
1 x 10¹° particles/mL 0.498 μm N/A
N/A
11844892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-800
3 x 108 particles/mL 0.809 μm N/A
N/A
11854892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-800B
1 x 10¹° particles/mL 0.809 μm N/A
N/A
11864892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-802
3 x 108 particles/mL 0.802 μm N/A
N/A
11874892
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
PD-802B
1 x 10¹° particles/mL 0.802 μm N/A
N/A
Descrizione
Descrizione
Simplify the preparation of calibration wafers with Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Particle Size Standards, for calibration and maintenance of Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). Available particle sizes correspond to the calibration point sizes required by instrument manufacturers.
Thermo Fisher Scientific™, along with the Semiconductor Industry and SEMI, have established specific particle sizes to be used when calibrating Scanning Surface Inspection Systems. Working with instrument manufacturers, we created the SURF-CAL™ product line to meet SEMI standard guidelines.
  • Available sizes are considered to be critical sizing nodes as defined by the International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • By depositing SURF-CAL™ NIST™ traceable polystyrene latex spheres (PSL) on specially selected wafers, you can perform periodic calibration checks and compare your scanner with scanners at other locations.
  • You can also assess the performance of your SSIS at critical stages in the manufacturing process.
  • All products are suspended in deionized, filtered water in 50mL bottles at a concentration of 3 × 108 particles per mL.
Note:
Products PD1100 and smaller are also available at 1010 particles per mL for applications using the aid of a Differential Mobility Analyzer (DMA) or other size exclusionary techniques.
Specifica
Specifica
None
Polystyrene microspheres in deionized, filtered water
Polystyrene
Certificate of Calibration and Traceability to NIST
50 mL
Product stable for a minimum of 12 months
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.
SSIS Calibration and Maintenance
Size Standard Particles
1.05g/cm³
1.59 at 589nm (25°C)