Learn More
Swann-Morton™ Impugnature per bisturi chirurgici in acciaio inox
Use Swann Morton™ Stainless Steel Scalpel Handles, Graduated to assist with training, marking of the correct surgical site and trauma injury investigations.
169.00€ - 450.00€
Specifica
Materiale della lama | Acciaio inox |
---|---|
Product Type | Surgical Scalpel Handle |
Autoclavabile | Sì |
Graduato | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11880862
|
Swann-Morton™
0933 |
# 3 |
169.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11890862
|
Swann-Morton™
0934 |
# 4 |
450.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non-sterile
- Individually packed
- Graduated
- Stainless Steel
Specifica
Acciaio inox | |
Surgical Scalpel Handle | |
Sì | |
Yes |