Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Drawers for Kompatto Workstation
Suspended Undercounter cabinet with 3 soft-close drawers with central lock for Kompatto workstation. Made in Fire-retardant particleboard.
711.00€
Specifica
Product Type | Suspended Undercounter Cabinet |
---|---|
Colore | Light Gray |
Materiale | Particleboard |
Include | 3 Soft-close Drawers with Central Lock |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kompatto Series Workstation |
Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30057546
|
BICASA
K-DRAW-A |
Anthracite |
711.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30057564
|
BICASA
K-DRAW-B |
Blue |
711.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30057560
|
BICASA
K-DRAW-R |
Red |
711.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Drawers: EN 14749 certified sliding guide - Soft-Close damping system - Single loading capacity of Kg 40,0
- Central locking system as standard
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Specifica
Suspended Undercounter Cabinet | |
Particleboard | |
Kompatto Series Workstation | |
19.7 in. |
Light Gray | |
3 Soft-close Drawers with Central Lock | |
600 x (500 + 20) x 530 mm | |
500 mm |