Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Hinged Door for Kompatto Workstation
Suspended Undercounter cabinet with Hinged Door for Kompatto workstation. Made in Fire-retardant particleboard.
335.00€
Specifica
Product Type | Suspended Undercounter Cabinet |
---|---|
Colore | Light Gray |
Materiale | Particleboard |
N. di ripiani | 1 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kompatto Series Workstation |
Codice del prodotto | Marca | Include | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Colore telaio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
30057538
|
BICASA
K-DOLH-A |
Left Opening Door | Anthracite |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30057558
|
BICASA
K-DOLH-B |
Left Opening Door | Blue |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30057537
|
BICASA
K-DOLH-R |
Left Opening Door | Red |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30057584
|
BICASA
K-DORH-A |
Right Opening Door | Anthracite |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30057587
|
BICASA
K-DORH-B |
Right Opening Door | Blue |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30057557
|
BICASA
K-DORH-R |
Right Opening Door | Red |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Doors: 270° degrees opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Specifica
Suspended Undercounter Cabinet | |
Particleboard | |
Kompatto Series Workstation | |
19.7 in. |
Light Gray | |
1 | |
600 x (500 + 20) x 530 mm | |
500 mm |