Learn More
SVL™ Glass Screwthreads
For use by glassblowers to construct apparatus with SVR™ joints
185.00€ - 1385.00€
Specifica
Product Type | Junction Tube |
---|---|
Overall Length (English) | 6.49 in. |
Overall Length (Metric) | 165 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15507750
|
N/A
703-02 |
22.5 mm |
261.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15517750
|
N/A
703-03 |
32 mm |
520.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15527750
|
N/A
703-04 |
44.1 mm |
1385.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10136014
|
SVL
703-02 |
22.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints
- Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
Specifica
Junction Tube | |
6.49 in. | |
165 mm | |
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL™ joints |