Learn More
3M™ Swab-Sampler
Convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface areas.
170.66€ - 18152.50€
Specifica
N. per custodia 100
Product Type Swab
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17203734
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000053817
10 mL Letheen Broth
18152.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17213734
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7000053818
10 mL Neutralizing Buffer
170.66€
100 sets
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Ready to use for pathogen testing of environmental samples.
  • Swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy.
  • Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant.
  • Bottles have ample headspace for sample addition and vortexing.
  • Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency.
Specifica
Specifica
100
Swab