Learn More
Fisherbrand™ Tamponi in confezioni peel pack
Tamponi per il prelievo di campioni. I tamponi in confezioni a strappo Fisherbrand™ sono dotati di testa arrotondata, compatta e resistente alla frantumazione della fibra.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30000kg
Descrizione
- Tampone con asta di legno
- Sterilizzazione mediante ossido di etilene
- Asciutto, in confezione a strappo
- Prodotto rigorosamente secondo gli standard ISO 9002/EN 29002
- Marchio CE n. .98 06 0119, classe II A
Specifica
Asta in legno | |
ISO 9002/EN 29002,marchio CE n. .98 06 0119 | |
Tutti i tamponi sono dotati di una testa tonda, compatta e resistente agli strappi per il prelievo dei campioni. | |
Per l'uso quando i campioni non necessitano di essere trasportati | |
5 mm | |
150mm | |
Confezione da 1000 |
Sterile | |
Cotone | |
Peel Pack | |
Tinta unita | |
Classe II A | |
1000 | |
Swab |