Learn More
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System Accessories
Codice prodotto. 10117414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Ferrule
SWAP-Tight Ferrule 0.1 to 0.25 mm
SWAP-Tight Ferrule 0.32 mm
SWAP-Tight Ferrule, Blank
SWAP-Tight Nut
SWAP-Tight Nut and Adaptor
Transfer Line Nut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10117414
Marca: Thermo Scientific™ 290SG004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Find the right nut and ferrule to use with the powerful Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface system.
  • Specially deactivated , robust stainless steel transfer capillary provides an interface between the analytical column and the MS detector
  • Small ID of transfer capillary ensures exposure to air and water is reduced to a minimum during disconnection of the analytical column
  • The system works without the requirement for additional He-purge/make-up gas flow
  • Finger-tight connections make exchanging the analytical column quick and easy without the need for tools
  • Includes finger-tight connections for S/SL injector to provide complete finger-tight solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Transfer Line Nut
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (apparecchiatura) SWAP-IT GC-MS Interface System for Agilent Instruments