Learn More
3M™ Easy Trap™ Sweep & Dust Sheets
Reduce the risk of bad impressions by trapping up to 8x more dirt, dust, and sand than traditional dust mops!
Marca:  3M™ Easy Trap™ 7100104366
141.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17118710
  • 160.00€ / 1 rotolo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Convenient, disposable sheets mean no laundering
  • Use under any flat floor tool or high duster
  • Sheets are two-sided and come in rolls perforated every 6 in.
  • Low drag reduces worker fatigue
  • Works in wet environments, and on most horizontal surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Duster Sheets
0.67 x 0.50 x 125 ft.
Trapping Dust, Dirt, Sand, and Hair