Learn More
OHAUS™ Swivel Multi-Purpose Clamps
OHAUS™ Swivel Multi-Purpose Clamps are designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
35.75€ - 137.00€
Specifica
Tipo | Multi-purpose Clamp |
---|---|
Include | Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Materiale | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Jaw Type | Materiale | Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15792269
|
OHAUS™
30392225 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-SWIVL3DSM | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 to 69 mm |
137.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15702279
|
OHAUS™
30392226 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-SWIVL2SSM | 2-Prong Single Adjust | Stainless Steel | 0 to 76 mm |
101.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15782259
|
OHAUS™
30392214 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-SWIVL3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel-plated | 0 to 69 mm |
50.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15792259
|
OHAUS™
30392215 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-SWIVL2SZM | 2-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 76 mm |
35.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15702269
|
OHAUS™
30392216 |
Clamp, Multi Purpose, CLM-SWIVL2SZL | 2-Prong Single Adjust | Nickel-plated | 0 to 95 mm |
37.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
- Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
- Available as single or dual-adjust in nickel-plated zinc or stainless steel
- Non-slip vinyl sleeves, and fiberglass covers for temperatures above 100°C (included with all 2 and 3-prong clamps)
Specifica
Multi-purpose Clamp | |
Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers |