Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)
Codice prodotto. 16418946
Encompass
Click to view available options
:
100 Reactions
Codice prodotto. 16418946
Marca: MedChemExpress HYK0521
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX) is provided as a simple-to-use, stabilized 2X formulation that includes all components for qPCR except sample DNA, primers and water, in which High ROX Reference Dye is included.
Specifica
Content And Storage Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C.
Product Type Kits
Quantità 100 Reactions
Shipping Condition Room temperature
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.