missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
Click to view available options
:
500 Reactions
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C. |
| Product Type | Kits |
| Quantità | 500 Reactions |
| Shipping Condition | Room temperature |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto