Learn More
MedChemExpress SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)
Click to view available options
:
100 Reactions
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Stored at -20°C protecting from light, and is stable for up to 18 months. Avoid repetitive freeze-thaw cycles while using. For immediate use, components may be stored at 2°C to 8°C. |
| Product Type | Kits |
| Quantità | 100 Reactions |
| Shipping Condition | Room temperature |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.