Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino HPLC Columns
Maximize liquid chromatography reproducibility and laboratory productivity using Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC Columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 97705-152130
Codice prodotto. 11889382
  • 1029.68€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Analytical Column
150 mm
5 μm
100 Å
60°C
Amino (NH2)
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Mixed Mode
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
2.1 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
320 m²/g
L8
Syncronis
4%
Yes
Analytical Column
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino HPLC Columns > Length 150mm; ID 2.1mm; Particle size 5μm