Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC Columns
Use for predictable HPLC separations of compounds in highly aqueous mobile phases.
477.11€ - 1044.46€
Specifica
pH | 2 to 8 |
---|---|
Dimensione del poro | 100 Å |
Surface Area | 320 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L1 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11809332
|
Thermo Scientific™
97305-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849332
|
Thermo Scientific™
97305-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11859332
|
Thermo Scientific™
|
50 mm | 3 mm | 5 μm |
876.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889332
|
Thermo Scientific™
97305-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
907.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11899332
|
Thermo Scientific™
97305-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11819342
|
Thermo Scientific™
|
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
864.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11829342
|
Thermo Scientific™
97305-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849342
|
Thermo Scientific™
97305-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11859342
|
Thermo Scientific™
97305-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
909.51€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889342
|
Thermo Scientific™
97305-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11899342
|
Thermo Scientific™
97305-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
960.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11899322
|
Thermo Scientific™
97302-103030 |
100 mm | 3 mm | 1.7 μm | N/A | ||||
11889322
|
Thermo Scientific™
97302-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1.7 μm |
1044.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12622745
|
Thermo Scientific™
97302-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1.7 μm |
1044.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11544605
|
Thermo Scientific™
97305-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
477.11€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11534605
|
Thermo Scientific™
97305-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
518.43€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11524605
|
Thermo Scientific™
97305-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
504.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13433969
|
Thermo Scientific™
97303-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
1006.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13423969
|
Thermo Scientific™
97303-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
953.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13413969
|
Thermo Scientific™
97303-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
1000.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13403969
|
Thermo Scientific™
97303-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
Descrizione
Ensure consistent, predictable liquid chromatography (LC) separations of polar analytes using Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ Columns. High surface area silica and dense stationary phase coverage minimize secondary interactions and deliver reproducible high-resolution separations. The polar end-capped C18 phase provides optimal retention of polar analytes and is fully compatible with 100% aqueous mobile phases. Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis, and quality control.
Highly Reproducible Separations- Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance
- Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
- Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
- Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
- Enhanced automated packing process
- Polar end-capped C18 stationary phase enhances retention of polar analytes
- Polar end-capping allows use of 100% aqueous mobile phases without loss of performance or stability
- 1.7 μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3 μm and 5 μm for more traditional HPLC analysis
Specifica
2 to 8 | |
320 m²/g | |
L1 | |
19% | |
Polar |
100 Å | |
60°C | |
C18 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |