Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 Columns
Use for hydrophobic interaction reversed-phase separations.
368.22€ - 1072.51€
Specifica
pH | 2 to 9 |
---|---|
Dimensione del poro | 100 Å |
Surface Area | 320 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L1 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11819282
|
Thermo Scientific™
97105-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11859282
|
Thermo Scientific™
97105-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
827.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889282
|
Thermo Scientific™
|
50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
790.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11899282
|
Thermo Scientific™
|
100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
904.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11723037
|
Thermo Scientific™
97105-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11819292
|
Thermo Scientific™
97105-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
862.33€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11829292
|
Thermo Scientific™
97105-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
954.02€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11839292
|
Thermo Scientific™
|
150 mm | 3 mm | 5 μm |
1007.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11859292
|
Thermo Scientific™
97105-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
902.68€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11869292
|
Thermo Scientific™
|
250 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1061.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11879292
|
Thermo Scientific™
97105-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
1004.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889292
|
Thermo Scientific™
97105-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
957.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11899292
|
Thermo Scientific™
97105-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
953.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11849292
|
Thermo Scientific™
97105-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm |
906.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11859272
|
Thermo Scientific™
97102-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 1.7 μm |
1072.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11501184
|
Thermo Scientific™
97102-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1.7 μm |
1041.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11879272
|
Thermo Scientific™
97102-053030 |
50 mm | 3 mm | 1.7 μm | N/A | ||||
11889272
|
Thermo Scientific™
97102-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 1.7 μm |
949.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11521184
|
Thermo Scientific™
97102-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1.7 μm |
1041.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11809282
|
Thermo Scientific™
97102-103030 |
100 mm | 3 mm | 1.7 μm | N/A | ||||
11564555
|
Thermo Scientific™
97105-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
475.77€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11574555
|
Thermo Scientific™
97105-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11584555
|
Thermo Scientific™
97105-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
475.77€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13459738
|
Thermo Scientific™
97103-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
13403959
|
Thermo Scientific™
97103-053030 |
50 mm | 3 mm | 3 μm |
915.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13479738
|
Thermo Scientific™
97103-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
13439738
|
Thermo Scientific™
97103-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
997.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13423959
|
Thermo Scientific™
97103-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
1054.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13429738
|
Thermo Scientific™
97103-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
950.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13449738
|
Thermo Scientific™
97103-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
1053.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13419738
|
Thermo Scientific™
97103-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
997.38€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Achieve repeatable and consistent liquid chromatography (LC) separations using Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 columns. Highly pure, high surface area silica and dense stationary phase coverage minimize secondary interactions and ensure robust, high-resolution separations. Double end-capping provides extra surface coverage and inertness toward basic compounds. Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis, and quality control.
Highly Reproducible Separations- Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
- Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
- Double endcapped for extra surface coverage
- Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
- Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
- Enhanced automated packing process
- 1.7 μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3 μm and 5 μm for more traditional HPLC analysis
Specifica
2 to 9 | |
320 m²/g | |
L1 | |
16% | |
Yes |
100 Å | |
60°C | |
C18 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |