Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 HPLC Columns
Use this C8 column for hydrophobic interaction reversed-phase separations.
313.00€ - 1064.43€
Specifica
pH | 2 to 8 |
---|---|
Dimensione del poro | 100 Å |
Surface Area | 320 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L7 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11859302
|
Thermo Scientific™
97205-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11829312
|
Thermo Scientific™
97205-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11849312
|
Thermo Scientific™
97205-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11869312
|
Thermo Scientific™
97205-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
864.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11879312
|
Thermo Scientific™
97205-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11899312
|
Thermo Scientific™
97205-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11809322
|
Thermo Scientific™
97205-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
909.51€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11829322
|
Thermo Scientific™
97205-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
1064.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11839322
|
Thermo Scientific™
97205-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
960.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11849322
|
Thermo Scientific™
97205-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
960.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11514585
|
Thermo Scientific™
|
10 mm | 4 mm | 5 μm |
518.43€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11504585
|
Thermo Scientific™
97205-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11594575
|
Thermo Scientific™
97205-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
13493959
|
Thermo Scientific™
97203-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
1006.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13483959
|
Thermo Scientific™
97203-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
1006.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13473959
|
Thermo Scientific™
97203-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
11849302
|
Thermo Scientific™
97202-103030 |
100 mm | 3 mm | 1.7 μm | N/A | ||||
11511184
|
Thermo Scientific™
97202-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1.7 μm |
1044.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11591174
|
Thermo Scientific™
97202-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1.7 μm |
1044.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Improve the consistency and reliability of your liquid chromatography (LC) separations using Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC columns. High-purity, high surface area silica and dense stationary phase coverage minimize secondary interactions and deliver reproducible, high-efficiency separations. Double end-capping provides extra surface coverage and inertness toward basic compounds. Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis, and quality control where less retention is required than when using a C18 column.
Highly Reproducible Separations- Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
- Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
- Double endcapped for extra surface coverage
- Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
- Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
- Enhanced automated packing process
- Recommended for moderately hydrophobic analytes or for when a less hydrophobic phase provides optimum retention
- 1.7 μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3 μm and 5 μm for more traditional HPLC analysis
Specifica
2 to 8 | |
320 m²/g | |
L7 | |
10% | |
Yes |
100 Å | |
60°C | |
C8 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |