Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC HPLC Columns
Maximize liquid chromatography reproducibility and laboratory productivity using Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC Columns.
475.77€ - 1120.58€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 320 m²/g
Temperatura 60°C
Fase stazionaria Zwitterionic
Visualizza altre specifiche
Prodotti 19
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
11809352
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-032130
30 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11849352
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-052130
50 mm 2.1 mm 5 μm
827.64€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11859352
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-053030
50 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11889352
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-102130
100 mm 2.1 mm 5 μm
904.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11819362
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11829362
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-152130
150 mm 2.1 mm 5 μm
954.02€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11839362
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
150 mm 3 mm 5 μm
954.02€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11849362
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-154030
150 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11859362
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
924.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11899362
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
989.21€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13473969
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97503-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
1120.58€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13463969
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97503-152130
150 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13453969
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97503-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm
950.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13443969
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97503-052130
50 mm 2.1 mm 3 μm
915.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12385683
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97502-103030
100 mm 3 mm 1.7 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12375683
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97502-102130
100 mm 2.1 mm 1.7 μm
1041.49€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12345683
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97502-052130
50 mm 2.1 mm 1.7 μm
1041.49€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11574625
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-014001
10 mm 4 mm 5 μm
475.77€
pezzi 4
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11554625
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97505-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm
475.77€
pezzi 4
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensure consistent, predictable separations of polar and hydrophilic analytes with Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC Columns. Highly pure, high surface area silica and dense stationary phase coverage minimize secondary interactions and deliver reproducible high-resolution separations. The zwitterionic stationary phase results in a neutral, highly polar surface and provides alternative selectivity to C18 columns without ion-pairing or derivatization. The highly organic mobile phases used with Syncronis HILIC phases facilitate efficient desolvation in ESI-MS detection and improved sensitivity.
Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis and quality control.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Alternative Selectivity
  • Zwitterionic bonded phase enhances retention of polar and hydrophilic analytes
  • No need for ion-pair or derivatization
Enhanced Sensitivity with MS Detection
  • Highly organic mobile phase facilitates desolvation in ESI-MS
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
Specifica
Specifica
2 to 8
320 m²/g
Zwitterionic
HILIC
100 Å
60°C
5%