Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl HPLC Columns
Use this high-surface-area column for aromatic compound separations.
368.22€ - 1044.46€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
11899402
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97905-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11849412
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97905-152130
150 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11869412
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97905-154030
150 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11879412
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97905-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
915.62€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11819422
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97905-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
966.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11534675
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97905-014001
10 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11514675
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97905-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13433979
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97903-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13423979
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97903-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11809402
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
97902-102130
100 mm 2.1 mm 1.7 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11879392
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
97902-052130
50 mm 2.1 mm 1.7 μm
1044.46€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Ajouter au panier
Description
Description
Achieve repeatable and consistent liquid chromatography (LC) separations of aromatic compounds using Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl LC Columns. High surface area silica, dense stationary phase coverage, and double end-capping minimize secondary interactions and deliver reproducible high-resolution separations. The Phenyl-bonded aromatic phase offers alternative selectivity to C18 columns and is particularly useful for optimized retention of aromatic analytes. Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis, and quality control.
Highly Reproducible Separations
  • Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
Excellent Peak Shapes for Enhanced Resolution and Sensitivity
  • Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
  • Double endcapped for extra surface coverage
Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Alternative Selectivity
  • Enhanced retention of aromatic compounds
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7 μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3 μm and 5 μm for more traditional HPLC analysis
Spécification
Spécification
2 to 8
320 m²/g
L11
A fase inversa
A fase inversa
100 Å
60 °C
11%
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis