Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica HPLC Columns
Maximize liquid chromatography reproducibility and laboratory productivity using Syncronis Silica LC Columns.
313.00€ - 1091.79€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 320 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
11829262
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11839262
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-102130
100 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11879262
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
150 mm 2.1 mm 5 μm
981.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11889262
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-153030
150 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11899262
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-154030
150 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11809272
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
932.89€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11829272
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
250 mm 3 mm 5 μm
1091.79€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11839272
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-254030
250 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11849272
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
978.58€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11839252
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97002-102130
100 mm 2.1 mm 1.7 μm
1064.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11849252
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97002-103030
100 mm 3 mm 1.7 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11809252
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97002-052130
50 mm 2.1 mm 1.7 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13443949
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97003-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
1025.92€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11557991
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-014001
10 mm 4 mm 5 μm
486.12€
pezzi 4
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11547991
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-013001
10 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11537991
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
97005-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Optimize the reproducibility of normal phase chromatographic separations using Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica LC Columns. Highly pure, base-deactivated, high surface area silica media ensure robust, high-resolution separations of nonpolar and moderately polar organic compounds by normal phase chromatography. Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis and quality control.
Excellent Reproducibility in Normal Phase Chromatography
  • Highest quality silica ensure consistent, predictable LC performance
  • Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
Specifica
Specifica
2 to 8
320 m²/g
L3
Normal Phase
100 Å
60°C
Silica
Normal Phase