Learn More
Synoptics™ HILED Lighting Option
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15709499 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Lunghezza d'onda:
Blue, green, red, infrared
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15709499
Marca: Synoptics™ HILEDRGBIR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HILED option for illumination of multiplex fluorescence blots - for use in Syngene Gbox
  • HILED Lighting option for GBOX
  • Lighting units: Red, Green, Blue and Infra-Red
  • Includes gantry and electronics
HILED, Multiplex. Fluorescence, westerns
Specifica
Linea di prodotti Syngene
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescence westerns
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syngene Gbox
Quantità 1Each
Lunghezza d'onda Blue, green, red, infrared
Product Type HILEDS