Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2020LM
Syngene™ UV Transilluminator 2020LM for illumination of any sample excited by UV light.
Marca: Syngene™ GX-2020LM-E
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sealed to allow wet gels on surface
- For use in Syngene™ Systems
- 365/302nm wavelength
Specifica
Fixed | |
365/302 nm | |
For G:Box systems | |
200 x 200 mm | |
230 V 50 Hz 230 w | |
Syngene 2020LM | |
50 Hz |
UV | |
UV Transilluminator | |
230 w | |
335 x 310 x 100 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |