Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2020SM
GREENER_CHOICE
Syngene™ UV Transilluminator 2020SM for illumination of any sample excited by UV light.
Marca:  Syngene™ GX-2020SM-E
Codice prodotto. 12854028
  • 1445.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sealed to allow wet gels on surface
  • For use in Syngene™ Systems
  • 254/302nm wavelength
Specifica
Specifica
Fixed
UV Transilluminator
230 w
335 x 310 x 100 mm
200 x 200 mm
230 V
254/302 nm
For G:Box systems
200 x 200 mm
230 V 50 Hz 230 w
Syngene 2020SM
50 Hz