Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2530M
GREENER_CHOICE
UV Transilluminator 2530M for illumination of any sample excited by UV light.
Marca:  Syngene™ GX-2530M-E
Codice prodotto. 12874008
  • 1830.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sealed to allow wet gels on surface
  • For use in Syngene™ Systems
  • 302 nm wavelength
Specifica
Specifica
Fixed
302 nm
For G:Box systems
250 x 300 mm
230 V, 50 Hz, 230 W
Syngene 2530M
50 Hz
Trans UV
UV Transilluminator
230 W
335 x 310 x 100 mm
250 x 300 mm
230 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Syngene™ UV Transilluminator 2530M > UV Transilluminator 2530M