Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2020M
GREENER_CHOICE
UV Transilluminator 2020M is for illumination of any sample excited by UV light.
Marca:  Syngene™ BT-2020M-E
Codice prodotto. 12874028
  • 1080.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sealed to allow wet gels on surface
  • For use in Syngene Systems
Specifica
Specifica
Fixed
302 nm
100/115/220/230 V
UV
Single UV Transilluminator