Learn More
Hamilton™ Syringe
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) di campione | 2.5 mL |
| Diametro sistema metrico) interno tubo | 7.29 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo esterno | 9.53 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tubing | 9.53 mm |
| Modello | 1002 TLL SYR |
| Tipo | Syringe |